Documentos Principais
SLW2180/10M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
1000 mL, glass stopper, PE stopper, pack of 1 ea
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2180/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
Junta
joint ST/NS cone29/32
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 2180/10M
diâmetro do funil
134 mm
furo da torneira
4.0 mm
capacidade
1000 mL
Descrição geral
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
Características e benefícios
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with both glass and polyethylene stoppers
  • The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)