Documentos Principais
SLW2140/06M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 80 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 90 - 150 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/06M
SciLabware
diâmetro do filtro
90—150 mm
haste C
82 mm
haste D.E.
8 mm
topo D.E.
80 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Características e benefícios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)