Documentos Principais
SLW1521/22D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 20000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1521/22D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
joint ST/NS neck60/46
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1521/22D
diâmetro do frasco × A
288 mm × 508 mm , With stopper
capacidade
20000 mL
gargalo D.I.
60 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)