Documentos Principais
SLW1450/04D
Pyrex® Evaporating dish
90 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1450/04D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
flat base
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1450/04D
Altura
45 mm
Diâmetro
80 mm
diâmetro da placa
80 mm
capacidade
90 mL
Descrição geral
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)