SLW1137/10M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1137/10M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 42
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1137/10M
corpo D.E.
131 mm
tamanho da tampa
42
capacidade
1,000 mL
frasco A
210 mm
Descrição geral
- Ideal for storage of culture specimens and media
- PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)