Documentos Principais
SLW1130/14D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1130/14D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
Joints neck (34)
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
printed trace code
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1130/14D
Altura
145 mm
corpo D.E.
85 mm
capacidade
250 mL
gargalo D.I.
34 mm
conector
narrow neck
Descrição geral
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)