Documentos Principais
SLW1060/06D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 50 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1060/06D
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10
fabricante/nome comercial
1060/06D
SciLabware
diâmetro nominal
50 mm
Descrição geral
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Características e benefícios
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Heat resistant
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)