Documentos Principais
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H10O6P3
Número CAS:
Peso molecular:
235.03
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
chave InChI
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
Aplicação
This molecule is used as a crosslinking agent.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)