Documentos Principais
SIK7712-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium bromide
≥95%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.697,00
1 G
R$ 4.555,00
R$ 1.697,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.697,00
1 G
R$ 4.555,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H31BrNO3P
Peso molecular:
408.31
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.697,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
off-white
Aplicação
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)