Documentos
SIK2802-10
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O4S
Número CAS:
Peso molecular:
176.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3