Documentos Principais
916765
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
25G, 0.50″, 50/box
Sinônimo(s):
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 531,00
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 531,00
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
R$ 531,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
descrição
Tapered dispensing tips, polypropylene, 25 gauge, red, ID 0.010″, 50/box
Aplicação
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)