Documentos Principais
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrO6
Número CAS:
Peso molecular:
289.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H5BrO6/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
FLDATZLQLJIBDG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)