Documentos Principais
S7408
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.21
Beilstein:
650741
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
pf
105-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
chave InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)