Ensaio
95%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);1H2
chave InChI
PAUDQWJTTVPGHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3