Documentos
S68307
2-[({4-[2-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFONYL]-5-(4-TOLUIDINO)ANILINO]PHENYL}IMINO)METHYL]-4-NITROPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H21F7N4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
670.567
Número MDL:
Outras notas