Documentos Principais
GF97995177
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
ND006100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.280,00
R$ 7.280,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.280,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nd
Número CAS:
Peso molecular:
144.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141609
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 7.280,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 979-951-77
resistividade
64.0 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
3074 °C (lit.)
pf
1021 °C (lit.)
densidade
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
chave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)