Key Documents
S542342
3,3',3'',3'''-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)TETRAKIS(4-HYDROXYCOUMARIN)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C44H26O12
Número CAS:
Peso molecular:
746.691
Número MDL:
Outras notas