Key Documents
S344230
2-(4-N(2-CHLOROETHYL)METHYLAMINO)STYRYL-133-TRIMETHYL-3H-PSEUDOINDOLIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H26Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
389.372
Número MDL:
Outras notas