Key Documents
R548472
DIMETHYL-DITHIOCARBAMIC ACID 5-HYDROXY-4-OXO-4H-PYRAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C9H11NO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
245.321
Número MDL:
Outras notas