Documentos
R258091
4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-HEPTADECAFLUORO-OCTYL)-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H3F17N2
Número CAS:
Peso molecular:
486.133
Número MDL:
Outras notas