Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
268 °C (lit.)
pf
78-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?