Documentos
QBD11221
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-amido-DBCO
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H38BrN3O7
Peso molecular:
644.55
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
bromo
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
Características e benefícios
Bromoacetamido-dPEG ®₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3