Documentos Principais
QBD10745
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.837,00
R$ 1.837,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.837,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
358.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.837,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)=O
chave InChI
DOHTYEHHGXSUJO-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
The m-dPEG®4-MAL provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-MAL reacts with free sulfhydryls in a rapid, highly specific reaction in aqueous media at pH 6.5-7.5.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)