Documentos Principais
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H59NO17
Peso molecular:
729.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
chave InChI
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
m-dPEG®₁₃-NHS ester is an amine reactive hydrophilic dPEG modifier.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)