Documentos Principais
QBD11000
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.712,00
1000 MG
R$ 4.462,00
R$ 1.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.712,00
1000 MG
R$ 4.462,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H33F4NO8
Número CAS:
Peso molecular:
635.60
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
R$ 1.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
amine
ester
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C32H33F4NO8/c33-26-19-27(34)30(36)31(29(26)35)45-28(38)9-11-40-13-15-42-17-18-43-16-14-41-12-10-37-32(39)44-20-25-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-8,19,25H,9-18,20H2,(H,37,39)
chave InChI
WHOLLFBFIYSCEW-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Fmoc-N-amido-dPEG®4-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)