Documentos Principais
QBD10868
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®24-OH
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H99NO24
Peso molecular:
1074.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
chave InChI
OHVQIDUZLZJDPE-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Amino-dPEG®24-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (86.0 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)