Documentos Principais
QBD10240
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-OH
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
1000 MG
R$ 4.233,00
R$ 4.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 MG
R$ 4.233,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H35NO8
Número CAS:
Peso molecular:
369.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.233,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupo funcional
amine
hydroxyl
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H35NO9/c17-16(19)15-26-14-13-25-12-11-24-10-9-23-8-7-22-6-5-21-4-3-20-2-1-18/h16,18-19H,1-15,17H2
chave InChI
YBEHUBYEUMMBEN-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Amino-dPEG®8-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (32.1 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)