Documentos Principais
QBD10553
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®12-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.120,00
R$ 2.120,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.120,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H60F4N2O17
Peso molecular:
916.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.120,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
InChI
1S/C40H60F4N2O17/c41-32-31-33(42)39(44)40(38(32)43)63-37(50)4-7-51-9-11-53-13-15-55-17-19-57-21-23-59-25-27-61-29-30-62-28-26-60-24-22-58-20-18-56-16-14-54-12-10-52-8-5-45-34(47)3-6-46-35(48)1-2-36(46)49/h1-2,31H,3-30H2,(H,45,47)
chave InChI
TYRMHYMPAXBKTH-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
MAL-dPEG®12-TFP ester is a heterobifunctional, linear crosslinking reagent containing a maleimide group on one end of the single molecular weight dPEG® spacer arm and an amine-reactive active ester on the other end. The maleimide group reacts readily and specifically with free sulfhydryl groups in aqueous media at pH 6.5-7.5. 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester ester is used widely in reactions with primary amines. The TFP-amine reactions can be carried out in aqueous or organic solvent. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic. Because it is a single molecular weight product, it gives the user precise spatial control. The dPEG® spacer also improves water solubility, decreases immunogenicity, and increases the hydrodynamic volume of the conjugate. The increased hydrodynamic volume results in longer serum half-life in vivo.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)