Documentos Principais
QBD10127
Sigma-Aldrich
Acid-dPEG®13-NHS ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.355,00
R$ 2.355,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.355,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H61NO19
Peso molecular:
787.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.355,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)ON1C(CCC1=O)=O
InChI
1S/C34H61NO19/c36-31-1-2-32(37)35(31)54-34(40)4-6-42-8-10-44-12-14-46-16-18-48-20-22-50-24-26-52-28-30-53-29-27-51-25-23-49-21-19-47-17-15-45-13-11-43-9-7-41-5-3-33(38)39/h1-30H2,(H,38,39)
chave InChI
IBSDUGROMOGHLR-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Acid-dPEG®13-NHS ester, a unique heterobifunctional dPEG® crosslinking product, allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. Because the single molecular weight dPEG® spacers contain an N-hydroxysuccinimide ester only on one end of the spacer, greater control of the conjugation reaction can be maintained. The free acid end of the spacer can be left unreacted to modify the surface properties of the molecule to which it is conjugated, or the free acid end can be activated and conjugated to a different group at a later time. The dPEG® spacers provide precise spacing/distance control, and the dPEG® itself provides the well-known benefits of increased water solubility; decreased immunogenicity; protection from proteolysis; increased hydrodynamic volume; and increased serum half-life.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)