QBD10319
m-dPEG®24-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CCN1C(C=CC1=O)=O
InChI
1S/C56H106N2O27/c1-62-8-9-64-12-13-66-16-17-68-20-21-70-24-25-72-28-29-74-32-33-76-36-37-78-40-41-80-44-45-82-48-49-84-52-53-85-51-50-83-47-46-81-43-42-79-39-38-77-35-34-75-31-30-73-27-26-71-23-22-69-19-18-67-15-14-65-11-10-63-7-5-57-54(59)4-6-58-55(60)2-
chave InChI
IRQWFNZIEAPTBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)