Documentos Principais
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.250,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.250,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 3,400 (n~77)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temperatura de transição
Tm 53-58 °C
Ω-final
amine
α-final
biotin
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Artigos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.