Documentos Principais
QBD10011
Sigma-Aldrich
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.141,00
1000 MG
R$ 8.718,00
R$ 1.141,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.141,00
1000 MG
R$ 8.718,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28N2O11
Peso molecular:
508.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.141,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
grupo funcional
NHS ester
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCON2C(C(C=CC=C3)=C3C2=O)=O
InChI
1S/C23H28N2O11/c26-19-5-6-20(27)24(19)36-21(28)7-8-31-9-10-32-11-12-33-13-14-34-15-16-35-25-22(29)17-3-1-2-4-18(17)23(25)30/h1-4H,5-16H2
chave InChI
HLAGLPXQSIDIDX-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Phthalimidooxy-dPEG®4-NHS ester allows introduction of an oxyamine function onto a target molecule for cross-linking proteins or for creating stable conjugates with the target molecule. The oxyamine function is protected by a phthalimido protecting group on one end of the spacer arm, and the spacer is installed on the target molecule with the amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) group on the other end of the spacer. The single molecular weight dPEG® spacers have precise length for spatial control. They are hydrophilic and non-immunogenic. The dPEG® spacers improve water solubility and reduce aggregation and precipitation of proteins. The phthalimido protecting group can be removed using hydrazine. The oxyamine group exposed after deprotection can be reacted with an aldehyde- or ketone-containing molecule to form an oxime bond linking the two molecules. These reagents can be used with any protein, peptide, or small molecule that has a free amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)