Documentos Principais
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinônimo(s):
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.110,00
R$ 4.110,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.110,00
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 4.110,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 2,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)