Documentos Principais
PL800GA-BUT-8
Plas-Labs replacement butyl gloves
for 2 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
Selecione um tamanho
1 PAIR
R$ 1.520,00
R$ 1.520,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PAIR
R$ 1.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
R$ 1.520,00
Check Cart for Availability
Materiais
butyl rubber
tamanho
8 (for 8 in. ports)
Características
reusable
for use with glove box sleeves
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800GA-BUT-8
Descrição geral
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)