Documentos Principais
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 5.720,00
R$ 5.720,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 5.720,00
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
R$ 5.720,00
Check Cart for Availability
tamanho
8 (for 8 in. ports)
Descrição geral
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)