Documentos Principais
PL800GH
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
size 9 (for 8 in. ports)
Selecione um tamanho
1 PAIR
R$ 5.090,00
R$ 5.090,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PAIR
R$ 5.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
R$ 5.090,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
tamanho
9 (for 8 in. ports)
descrição
32" long, 9.5" handsize. Sold as a pair.
Descrição geral
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Informações legais
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)