Documentos
PH000685
(3S)-3-AMINO-4-([(1R)-1-METHYL-2-OXO-2-[(2,2,4,4-TETRAMETHYL-3-THIETANYL)AMINO]ETHYL]AMINO)-4-OXOBUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H25N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
331.44