Documentos Principais
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1,3-Pentadiene, Piperylene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1523657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
densidade de vapor
2.4 (vs air)
pressão de vapor
6.56 psi ( 20 °C)
Ensaio
90%
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
42 °C (lit.)
densidade
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
Outras notas
Remainder cyclopentene
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)