Documentos Principais
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Benzylbenzoic acid
Selecione um tamanho
10 G
R$ 631,00
R$ 631,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 631,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 631,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
chave InChI
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)