Documentos Principais
P36401
Sigma-Aldrich
3-Phenyltoluene
95%
Sinônimo(s):
3-Methylbiphenyl
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.602 (lit.)
p.e.
272 °C (lit.)
pf
4-5 °C (lit.)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-6-5-9-13(10-11)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
chave InChI
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Philipp Denk et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(14), 3395-3404 (2018-04-07)
Elastic therapeutic tapes are an important tool in the field of physical therapy and medicine. These tapes contain types of adhesive. However, sensory evaluations revealed the release of pronounced and irritating odors of the tapes. Negative odors were, amongst others