Documentos Principais
GF88259361
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g, condition additive free polymer
Sinônimo(s):
ES366300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.149,00
R$ 2.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.149,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.149,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 882-593-61
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)