Documentos
P26783
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-5-isoxazolone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
155-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3