Documentos Principais
P23806
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediacetonitrile
99%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.228,00
R$ 1.228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.228,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
95-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
chave InChI
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)