Documentos Principais
NRS5500HWIPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 8 in., heavy wall
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.198,00
R$ 1.198,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.198,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 1.198,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass tube
Características
heavy wall
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-500-HW-IPV-8
Parâmetros
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Comprimento
8 in.
Diâmetro
5 mm
diâmetro do tubo
5 mm
Descrição geral
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)