900365
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 1064 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Sinônimo(s):
Au Nanorods
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Formulário
dispersion in H2O
nanorod
concentração
35 μg/mL in H2O
Comprimento
65-69 nm
diâmetro
10 nm
pH
6
λmax
1064 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Longitudinal peak = 1064 nm (± 15 nm)
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Transverse peak = 508 nm (± 5 nm)
- Transverse absorbance OD = 0.1
- Citrate capped
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)