Z562815
Wilmad® quick pressure valve NMR tube 5 mm diam.
Thin wall, L 7 in., frequency 300 MHz
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.214,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.214,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
quartz tube
Características
neck thread external thread
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 507-QPV-7
Parâmetros
100 psi pressure
300 MHz frequency
Comprimento
7 in.
curvatura
25 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Descrição geral
The Quick Pressure Valve can also be attached to a quartz sample tube for EPR by using a graded seal that connects the Pyrex portion of the valve to the quartz tube.
- Easy to operate - one turn to open, one turn to close
- Larger opening for convenient sample addition
- Light weight, concentric design for better performance
- Unions and fittings for both 1/16 in. and 1/8 in. tubing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)