Documentos Principais
N4207
Sigma-Aldrich
1-Naphthylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
1-Naphthaleneacetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
C10H7CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
167.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6192 (lit.)
p.e.
191-194 °C/18 mmHg (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
chave InChI
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alina Plenis et al.
Chromatographia, 76(5-6), 255-265 (2013-03-14)
A new liquid chromatographic (LC) method for simultaneous determination of lidocaine hydrochloride (LH) and tribenoside (TR) along with their related compounds in pharmaceutical preparations is described. Satisfactory LC separation of all analytes after the liquid-liquid extraction (LLE) procedure with ethanol