44148
1-Dodecene
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.8 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
491 °F
Lim. expl.
~4.7 %
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.430
p.e.
214-216 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
chave InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - No data available
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)