Documentos Principais
N17734
Sigma-Aldrich
6-Nitroindoline
97%
Sinônimo(s):
6-Nitro-2,3-dihydroindole, NSC 80658
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
67-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
chave InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reactant for preparation of 2-[(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]melatonin analogs as novel MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Reactant for synthesis of isoindigo and azaisoindigo glycosides as anticancer agents
  • Reactant for preparation of arylfurancarboxamides with Nav1.8 voltage-gated Na channel blocking/analgesic activities
  • Reactant for preparation of bicyclic benzamides as 5-HT1 receptor agonists
  • Reactant for preparation of antiarrhythmic benzopyrans
  • Reactant for preparation of 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)