Documentos Principais
N12104
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
99%
Sinônimo(s):
4-Nitropiazthiole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
181.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H3N3O2S/c10-9(11)5-3-1-2-4-6(5)8-12-7-4/h1-3H
chave InChI
IWQKAMJGVIHECB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shi-Wen Lv et al.
Journal of hazardous materials, 387, 122011-122011 (2020-01-14)
Nowadays, designing highly active photocatalysts for pollutant degradation under visible light still remains a challenging problem. Herein, a novel benzothiadiazole functionalized Co-doped MOF-based photocatalyst with electron deficient unit was first synthesized via a feasible step-by-step assembly strategy. Benzothiadiazole, as typical